Documentos clave
F0315
Sigma-Aldrich
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
EMEM, MEM
Seleccione un Tamaño
500 ML
MXP 668.00
MXP 668.00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
MXP 668.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
MXP 668.00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Minimum Essential Medium Eagle, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
componentes
phenol red: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Generally used to grow attached cell lines, such as fibroblasts, in the presence of FBS, calf or horse sera.
Reconstitución
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)