Documentos clave
EPM1194-9903
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2100/40/40R/42/42R & Excella® E24/E24R Shakers
for 50 mL Erlenmeyer flasks, non-Interchangeable, phenolic resin
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
El producto EPM1194-9903 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
64 x 50 mL Erlenmeyer flasks
for 50 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
phenolic resin
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1194-9903 (Global)
L × An
45.7 cm × 45.7 cm
Categorías relacionadas
Descripción general
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 2100/40/40R/42/42R & Excella E24/E24R shakers to ensure a safe and perfect fit.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)