EPM1190-9901
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2050 Platform Shaker
for 10 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
dedicated
for 10 mL Erlenmeyer flasks
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1190-9901 (Global)
L × An
40.6 cm × 30.5 cm
tamaño
40.6 cm × 30.5 cm
capacidad
(86 x 10 mL Erlenmeyer flasks)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)