EPF740540045
Eppendorf® CryoCube® F740h
capacity 740 L, classic interface, Vhandle right side, 5 shelves, AC/DC input 120 - 208 V, US 3-pin plug
Sinónimos:
Freezers, cryofreezer, minus 80 freezer, negative 80 freezer, ultra-low temperature freezer
About This Item
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® F740540045
Parámetros
temp. range at -50—-86 °C
An × P × Al
111 cm × 90.2 cm × 197.3 cm
capacidad
740 L
peso
342 kg
Aplicación
Características y beneficios
- Classic interface
- Volume: 740 L (26.1 ft³)
- Consumes only 11.8 kWh/day (green; -80 °C; 230 V)
- Holds up to 52,800 samples
- Pull-down time to -80 °C: 4 h 10 min
- 5 years warranty incl. parts and labor
- Polyurethane foam + Vacuum insulation panels (body)
- 5 compartments with 3 insulated and sealed inner doors
- Right-handed outer door, air-cooled
- Compatible with CO2/LN2 injection system (Type "narrow") as backup for highest sample safety
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)