Documentos clave
EP6334000042
Eppendorf® Mastercycler® nexus
Gradient Eco, satellite unit, aluminum block, AC/DC input 230V (GB plug)
About This Item
Código UNSPSC:
41104405
Características
to hold 96 x 0.1mL PCR tubes OR 96 x 0.2mL PCR tubes OR 71 x 0.5mL PCR tubes OR 1 PCR plate (96 wells) OR 38x0.5mL Eppendorf PCR tubes
CSA and CE compliant
Gradient Eco
aluminum block
gradient block
satellite unit
unit can only be controlled
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6334000042 (GB)
Parámetros
1-20 °C (gradient range)
37-110 °C temp. range (Lid)
4-99 °C temp. range (control range)
4-99 °C temp. range
±0.2 °C temperature
An × P × Al
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
peso
10.4 kg
Descripción general
Mastercycler nexus gradient eco, 230 V, with GB-plug
Aplicación
PCR
Características y beneficios
  • Small footprint
  • Universal block for ultimate flexibility
  • Available with gradient
  • E-mail notification
  • flexlid® concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf AG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)