EP6001061910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 5) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
(4 x 5) configuration
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes
max. box number per rack: 8 (4 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001061910 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 264 mm (10.4 in.)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)