Documentos clave
EP6001050211
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes, (13 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiales
stainless steel
Características
(13 x 1) configuration
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001050211 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
capacidad
(max box number per rack: 13 (1 x 13))
Categorías relacionadas
Descripción general
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 468 boxes)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 36 racks)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)