Documentos clave
EP6001022210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 4) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
El producto EP6001022210 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
stainless steel
Características
(4 x 4) configuration
Holds 8 x 53 mm/2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 16 (4 x 4)
max. box size [mm]: 136 x 136
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001022210 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
563 mm (22.2 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 231 mm (9.1 in.)
Descripción general
for ULT freezer: Premium U410 (max. 240 boxes), Premium U700 (max. 400 boxes), HEF U410 (max. 240 boxes), CryoCube F570 series (max. 400 boxes), CryoCube F740 series (5-compartment, compartment 1-4)for ULT freezer: Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF U410 (max. 15 racks), CryoCube F570 series (max. 25 racks), CryoCube F740 series (5-compartment, compartment 1-4)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)