Documentos clave
EP5810755000
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes, set of 2 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
El producto EP5810755000 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes
envase
set of 2 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5810755000
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 250 mL rectangular buckets
Descripción general
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)