EP5810743001
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81
without buckets
About This Item
Características
to hold 4 x 4 MTP/flex buckets
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
without buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5810743001
Parámetros
4,000 max. RCF (3,220 xg)
4,000 rpm (3,220 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)