Documentos clave
EP5804755006
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 15 mL Falcon, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
El producto EP5804755006 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 15 mL Falcon
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804755006
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL rectangular bucket
Descripción general
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)