Documentos clave
EP5804752007
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 2.6-7 mL, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 2.6-7 mL
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804752007
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL rectangular bucket
Descripción general
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)