Documentos clave
EP5804719000
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. conical form inserts
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
El producto EP5804719000 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
to hold 4 x buckets for 2 x 50 mL conical tubes
incl. conical form inserts
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804719000
Parámetros
5,000 max. RCF (4,500 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)