Documentos clave
EP5702734004
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 50 ml, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
El producto EP5702734004 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
holds Vacutainer and Falcon tubes 50 ml
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702734004
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL round buckets
Descripción general
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)