Documentos clave
EP5702704008
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
El producto EP5702704008 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
to hold 20 x 15 mL conical tubes
to hold 30 x 15 mL glass tubes
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702704008
Parámetros
4,400 max. RCF (2,750 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Descripción general
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)