EP5490039009
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-35-8-24, non aerosol tight, to hold, 8 x 25 mL flat-bttom tubes
About This Item
Características
to hold 8 x 24 x 86 -90 mm
to hold 8 x 25 mL flat-bttom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5490039009 (EU)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)