Documentos clave
EP5427700005
Eppendorf® Rotor A-2-MTP
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
Sinónimos:
A-2-MTP Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
El producto EP5427700005 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
to hold 2  x MTP, PCR or deepwell plates (swing-bucket rotor)
to hold 2  x swing-bucket rotor
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427700005
Parámetros
4,680 max. RCF (2,204 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5430/5430R
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)