Documentos clave
EP5406000160
Eppendorf® Centrifuge 5425 R
keypad control, with rotor FA-24x2, AC/DC input 230 V (GB Plug)
Sinónimos:
Centrifuge
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
El producto EP5406000160 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
refrigerated
to hold 24 X 2 Ml TUBES
keypad control, with rotor FA-24x2
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5406000160
Parámetros
-10°-40 ° °C temp. range
15,060 rpm speed
Descripción general
Centrifuge 5425 R G, refrigerated, with Rotor FA-24x2, keypad, 230 V/50 – 60 Hz, GB
Aplicación
Centrifugation
Características y beneficios
Aerosol-tight Eppendorf® lids for simple and safe handling
Outstanding software features (e.g. adjustable acceleration and braking ramps, 3 program buttons (only Centrifuge 5425), short function without continuous pressing of the key)
Extended rotor program (e.g. 5.0 mL rotor, swing-bucket rotor for PCR strips)
OptiBowl® design for quiet operation, even without a rotor lid
Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
Max. rotor capacity: 10 × 5.0 mL vessels
Max. speed: 21,300 × g (15,060 rpm)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiBowl is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)