Documentos clave
EP5353040113
Eppendorf® Tube holder PCR 96
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NC.21
El producto EP5353040113 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5353040113
técnicas
PCR: suitable
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)