Documentos clave
EP4861000792
Eppendorf®Xplorer® Plus
16-channel, adjustable, tip volume 5-100 μL, light yellow
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
El producto EP4861000792 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
entrada CA/CC
, universal plug set
Características
adjustable
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 4861000792
punta volumen
5-100 μL
alimentación a batería
lithium
color
light yellow
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Descripción general
<UL><LI>Multi-functional rocker with up is up and down is down functionality</LI><LI>Selection dial for quick and easy selection of functions</LI><LI>Self-explanatory color display without submenus and with ergonomic angle for optimal readability in every position</LI><LI>Spring-loaded tip cone for all pipettes up to 1,000 μL for minimal tip attachment forces helps to reduce stress</LI><LI>Powerful rechargeable battery for up to 8 hours work without the need for recharging</LI><LI>Separate power socket: Work can continue while charging</LI><LI>Adjustment to external conditions (e.g. geographic height, liquids with high density)</LI><LI>Lower part of pipette can be autoclaved to ensure decontamination</LI><LI>9 different languages: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish</LI><LI>Xplorer plus only: Individual programming, fixed volume settings, password protection, on/off switch, additional applications, display of service intervals</LI></UL>
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)