Documentos clave
EP4430605009
Eppendorf® Easypet® 3 Lithium Polymer Battery
AC/DC input 3.7 V
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 4430605009
Categorías relacionadas
Descripción general
Experience a new dimension of electronic pipetting with the Easypet® 3. The latest technological developments give you complete speed control with the utmost precision. The lightweight, well-balanced Easypet 3 has been designed considering all ergonomic findings to fit comfortably in your hand and matches its shape to allow for fatigue-free pipetting.
Información legal
Easypet is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)