Documentos clave
EP022637207
Rotor for Eppendorf ®5804/5804R and 5810/5810R Centrifuges
F-34-6-38, non aerosol tight, lid
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
lid
to hold 6 x 85 mL tubes
F-34-6-38, non aerosol tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 002637207 (North America)
Parámetros
12000 ( 11,000) max. RCF (18,514 xg (15,557 xg )) (Model 5810 (model 5804/5804 R/5810))
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R and 5810/5810R
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)