Documentos clave
EP0030621107
Eppendorf® Microplate 384/F-PP, 384 wells
white polypropylene, flat bottom clear wells, PCR clean, pkg of 80 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
El producto EP0030621107 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
flat bottom clear wells
white polypropylene
esterilidad
sterile; autoclaved
envase
pkg of 80 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030621107
técnicas
PCR: suitable
tamaño
384 wells
Descripción general
Experience a new level of transparency with Eppendorf Microplates. With the highest quality polypropylene and superior well design, you can pipette, control and recover samples with minimal effort.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)