Documentos clave
EP0030128796
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
green plate, conical bottom colorless wells, pkg of 300 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
El producto EP0030128796 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
conical bottom colorless wells
green plate
esterilidad
non-sterile
Características
skirt
envase
pkg of 300 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030128796
técnicas
PCR: suitable
tamaño
96 wells
pocillo volumen máximo
150 μm
Descripción general
Choose Eppendorf twin.tec PCR plates for confidence in every PCR assay. twin.tec plates offer purity, rigidity, color, and other simple, smart features can make your daily life a lot easier. The rigid polycarbonate frame works well in automation and high-throughput processes, and the different colors mean you can quickly organize the different steps of your workflow.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)