EP0030010027
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (0.2-20 μL), L (40 mm), medium gray Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Características
DNase free
individually wrapped
envase
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030010027
Longitud
(40 mm)
volumen máximo
20 μL
volumen
(0.2-20 μL)
color
medium gray Tray
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)