Documentos clave
EMU219001
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse CLSTN2
Seleccione un Tamaño
20 μG
MXP 5,037.00
50 μG
MXP 8,988.00
MXP 5,037.00
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
MXP 5,037.00
50 μG
MXP 8,988.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
MXP 5,037.00
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Formulario
lyophilized
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AACTGAAATGAACCGGCATCACTATGCCCTGTATGTGCACAACTGCCGCCTCGTCTTCCTCCTGCGGAAGGACTTTGACCAGGCAGACACCTTTCGCCCTGCAGAGTTTCACTGGAAGCTGGACCAGATTTGTGACAAAGAGTGGCATTACTATGTCATCAATGTGGAGTTCCCTGTGGTTACCCTGTACATGGATGGAGCAACATATGAACCATACCTGGTGACTAATGACTGGCCCATTCATCCATCTCACATAGCCATGC
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... CLSTN2(64085)
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)