Documentos clave
EMU069001
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pdhb
Seleccione un Tamaño
20 μG
MXP 5,935.00
50 μG
MXP 10,600.00
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
MXP 5,935.00
50 μG
MXP 10,600.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TCGAAGCCATAGAAGCCAGTGTGATGAAGACAAATCATCTCGTGACTGTGGAAGGAGGCTGGCCACAATTTGGAGTAGGAGCTGAGATTTGTGCCAGAATTATGGAAGGCCCTGCATTCAACTTCCTTGATGCCCCTGCCGTGCGTGTCACTGGTGCTGATGTCCCTATGCCTTACGCAAAGGTCCTAGAAGACAACTCCGTACCTCAGGTCAAAGACATCATATTTGCAGTAAAGAAGACTCTGAACATCTGATTCGGACTTTGAATGTAAAGTCATTGAAATCTATTTAAAATCCTTGTTGGGACTTCACCTGATGTGTACTGCGAGACTGCTAGTCATAAAGTTAATGCTGAAGTGACAGCAGGTGTCTGAACTGTAAGAAGTTTCAATGTGCTTATGAGTGGAATGTTGTCCACTCCCT
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EMU047851EMU054231EMU189951
esiRNA cDNA target sequence
TCGAAGCCATAGAAGCCAGTGTGATGAAGACAAATCATCTCGTGACTGTGGAAGGAGGCTGGCCACAATTTGGAGTAGGAGCTGAGATTTGTGCCAGAATTATGGAAGGCCCTGCATTCAACTTCCTTGATGCCCCTGCCGTGCGTGTCACTGGTGCTGATGTCCCTATGCCTTACGCAAAGGTCCTAGAAGACAACTCCGTACCTCAGGTCAAAGACATCATATTTGCAGTAAAGAAGACTCTGAACATCTGATTCGGACTTTGAATGTAAAGTCATTGAAATCTATTTAAAATCCTTGTTGGGACTTCACCTGATGTGTACTGCGAGACTGCTAGTCATAAAGTTAATGCTGAAGTGACAGCAGGTGTCTGAACTGTAAGAAGTTTCAATGTGCTTATGAGTGGAATGTTGTCCACTCCCT
esiRNA cDNA target sequence
TTGTGTGGGTGAAGACAACCATTGGCTCTTTCTGCAGTTGTGTTTCTACACTGAGCTGCTTACTTGCTACGCACTGATGTTTTCTTTCTGCCATTATTATTATTTTCTTCCACTAAAAAAGCGTAACTTGGATCTCTTTGTTGTTCGCCATGAGCTGGCTATCATGAGACTAGCTGCCTTCATGGGCATCACTATGTTAGTTGGAATAACTGGACTCTTCTATACACAACTGATTGGCATCATCACAGATACAACATCTATTGAAAAAATGTCAAATTGTTGTGAAGAAATATCGCGGCCCCGAAAGCCATGGCAGCAGACCTTCTCAGAAGTTTTTGGCACTCGTTGGAAGATCCTGTGGTTCATTCCTTTCAGGCAGCGGCAACCACTGCGAGTTCCCTACCACTTTGCCAA
esiRNA cDNA target sequence
TCACTGCCACTTTCAACCTGTTTCCGGAGGCCAAGTTTGCTGTGGTTCTGGAAGAGGACCTGGACATTGCCGTGGATTTTTTCAGTTTCCTGAGCCAGTCCATCCACCTGCTGGAGGAAGATGACAGCCTGTACTGCATCTCTGCCTGGAATGACCAGGGGTATGAACACACAGCTGAGGATCCAGCACTACTGTACCGTGTGGAGACCATGCCTGGGCTAGGATGGGTGCTCAGGAAATCTTTATACAAGGAGGAGCTTGAGCCCAAGTGGCCCACACCAGAAAAGCTGTGGGATTGGGACATGTGGATGCGGATGCCGGAACAGCGCCGGGGCCGAGAGTGTATCATCCCGGATGTTTCCCGATCCTACCACTTTGGCATCGTCGGCCTCAACATGAACGGCTACTTTCATGAGGCCTACTTCAAGAAGCACAAGTTCAACACAGTTCCAGGTGTCCAGCTCAGGAATGT
esiRNA cDNA target sequence
ATGGCAACCCTTAAGGAGAAGCTCATTGCGTCCGTTGCAGATGATGAGGCTGCCGTCCCGAACAACAAGATCACTGTAGTGGGCGTTGGACAAGTGGGTATGGCATGTGCCATCAGCATTCTGGGAAAGTCTCTGGCTGATGAACTTGCCCTGGTGGATGTGTTGGAAGACAAGCTCAAAGGAGAGATGATGGACCTGCAGCACGGGAGCTTGTTCCTCCAGACTCCGAAAATTGTGGCCGATAAAGATTACTCTGTGACAGCCAACTCTAAGATTGTGGTGGTGACGGCAGGAGTCCGCCAGCAGGAGGGGGAGAGTCGGCTCAACCTGGTGCAGAGAAATGTCAACGTGTTCAAGTTCATCATTCCTCAGATCGTCAAGTACAGCCCTGACTGCACCATCATCGTGGTTTCCAACCCAGTGGATATTCTGACTTACGTCACCTGGAAACTGAGCGGGCTACCTAAGCACCGTGTGATTGGAAGCGGATGCAATCTGGATTCTGCTCGATTCC
Gene Information
mouse ... PDHB(68263), Pdhb(68263)
Gene Information
mouse ... ZDHHC21(68268), Zdhhc21(68268)
Gene Information
mouse ... POMGNT1(68273), Pomgnt1(68273)
Gene Information
mouse ... LDHB(16832), Ldhb(16832)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021748
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028403
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028700
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030246
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_024221
NCBI accession no.
NP_080923
NCBI accession no.
NP_080927
NCBI accession no.
NM_008492
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)