Documentos clave
EMU065221
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Utp20
Seleccione un Tamaño
20 μG
MXP 5,935.00
50 μG
MXP 10,600.00
MXP 5,935.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
MXP 5,935.00
50 μG
MXP 10,600.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
MXP 5,935.00
Check Cart for Availability
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GGAAGGCTGACTCCAAGAGAAGAAAGGAACAGTTCCCAGTCTTAAGCCATCTCTTATCCATAGTTCAGTTACCCCCAAATAAAGATGCCACATACCTTTCACGGTCTTGGGCAGCCCTTGTGGTATTACCTCATCTTAGACCTCTTGAGAAAGAGAAGACAATATCGCTTGTGTCCTGCTTCATAGAGTCACTCTTCCTGGCTGTTGACAGAGGGAGCTTTGGGAAAGGACATTTATTTGTTCTTTGTCAAGCTGTAAATACTCTACTAAGTTTGGAAGAGTCTTCAGAACTTCTTCATCTGGTTCCTGTGGGACGAGTGAAGCACTTAGTGTTGACCTTTCCAACGGAGCCATCTGTGTTGCTGTTGGCCGATCTCTATTATCAGAGGCTAGCATTATGTGGATGCAAAGGGC
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EMU028891EMU031161EMU032951
Gene Information
mouse ... UTP20(70683), Utp20(70683)
Gene Information
mouse ... FAM189A1(70638), 5730507A09Rik(70638)
Gene Information
mouse ... FAM175A(70681), Fam175a(70681)
Gene Information
mouse ... UTP25(215193), AA408296(215193)
esiRNA cDNA target sequence
GGAAGGCTGACTCCAAGAGAAGAAAGGAACAGTTCCCAGTCTTAAGCCATCTCTTATCCATAGTTCAGTTACCCCCAAATAAAGATGCCACATACCTTTCACGGTCTTGGGCAGCCCTTGTGGTATTACCTCATCTTAGACCTCTTGAGAAAGAGAAGACAATATCGCTTGTGTCCTGCTTCATAGAGTCACTCTTCCTGGCTGTTGACAGAGGGAGCTTTGGGAAAGGACATTTATTTGTTCTTTGTCAAGCTGTAAATACTCTACTAAGTTTGGAAGAGTCTTCAGAACTTCTTCATCTGGTTCCTGTGGGACGAGTGAAGCACTTAGTGTTGACCTTTCCAACGGAGCCATCTGTGTTGCTGTTGGCCGATCTCTATTATCAGAGGCTAGCATTATGTGGATGCAAAGGGC
esiRNA cDNA target sequence
AAGAGCGGCCACACTCTTTAGTGGAGAGCAAGGCCTATGCAGACACCAGGGTTCTGGTGGCTAAGTTTTTGGAACACGCACACTGCAGCCTCCCTACAGAGGTGCGACATGTGGTGGGCACCATACGATCAATGGCCACCTCGGAGGAGCCCAGGGTGGAGGAGGCCATCTTTGGTGCTGGCGTCTTGGACCAGCTGTGAAGCTGCTATGGGCCTGGATGTGGACACTGATAAGCCTGCAAAGTCTGGCCCTGCAAGATGCCACCGTGCTTGGTAGAGAAACGCCTTTGGCCTGCTGGGTCAAGAACATCCAGGATATCCAGGAAGCTCGCTGGTGGCTTGGGCAAGGAACTGTTACTCTTTCTCCCATCAGTTGTCTTCCTGGGGACTGTTTGTCGCCTGTCCCACTAACACAGAGATGTTTCTCTCCTGCCCTTAGTGAGCTCTGGTCGCTTCAGGGGTATAG
esiRNA cDNA target sequence
CTCCTCGGTGAAATGAAAGGTGAAGCCAAGAATAGCATTACTGATTCACAGATGGACAACGTTAAAGTTGTTTATACAATTGACATTCAGAAATATATCCCATGCTACCGGCTTTTTAGCTTTTATAATTCTTTAGGTGAAGTAAACGAACATGCACTGAAGAAGGTTCTTTCAAATGTCAGAAAGACTGTGGTGGGTTGGTATAAATTCCGTCGTCACTCGGATCAGATCATGACATTTAGAGAGCAGTTACTCCACAGAAACTTACAGACACATCTTTCAAGCCCTGAGCTGGTTTTCCTGTTGTTAACACCGAGTATAACAACAGAAAGCTGCTCCACTCACTGCCTGGAACACGCCTTATATAAACCTCAAAGGGGGCTTTTTCATAGGGTACCATTGGTGGTTACCAATCTGGGAATGTCTGATCAACTGGGTTATAAAACAGAACCTGCTTCCTGTACGTCCACTG
esiRNA cDNA target sequence
CTTCCTGTCTTCCGTTGAGCTGCTCATCATTGACCAGGCTGACATTTACCTGATGCAGAACTGGGAACATGTCTTGCATTTGATGAACCACATGAACCTGCTGCCCTTGGACTCACACGGGGTGGACTTCTCGAGAGTCCGAATGTGGAGCCTCAATAACTGGTCCAAGTACTACCGACAGACACTGCTCTTTGGTGCCCTGCAGGATGCCCAGATCAACTCTGTGTTCAACAAGCACTGCATCAATGCTCAAGGCCAGGTGGCTGTGAGGAATGTCCCCATGACGGGCTCCATCAGTCATGTGTTGGTGCAGCTCCCTCACGTCTTCCAGAGAATGGAAGCACAAGACCTATCTTCAGTGATCGATGCCAGGTTTCACTTTTTCATAAACAAGATTTTGCCTCAGTACCGGGATGCTGTCATGTCTCACACACTCATCTATGTCCCCTCCTACTTTGACTTTGTGCGTCTCCGAAAT
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000004356
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030518
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000035234
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000016181
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_175158
NCBI accession no.
NM_183087
NCBI accession no.
NP_765993
NCBI accession no.
NM_145415
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)