Documentos clave
EHU903431
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PTK7
Seleccione un Tamaño
20 μG
MXP 5,037.00
50 μG
MXP 8,988.00
MXP 5,037.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
MXP 5,037.00
50 μG
MXP 8,988.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
MXP 5,037.00
Check Cart for Availability
Formulario
lyophilized
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GCTAGGCTTGGGATGAGCTGGGTTTGTGGGGAGTTCCTTAATATTCTCAAGTTCTGGGCACACAGGGTTAATGAGTCTCTTGGCCCACTGGTCCCACTTGGGGGTCTAGACCAGGATTATAGAGGACACAGCAAGTGAGTCCTCCCCACTCTGGGCTTGTGCACACTGACCCAGACCCACGTCTTCCCCACCCTTCTCTCCTTTCCTCATCCTAAGTGCCTGGCAGATGAAGGAGTTTTCAGGAGCTTTTGACACTATATAAACCGCCCTTTTTGTATGCACCACGGGCGGCTTTTATATGTAATTGCAGCGTGGGG
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PTK7(5754)
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)