EHU148051
MISSION® esiRNA
targeting human SCGB1C2
Seleccione un Tamaño
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCTCACCCTGTTCTGCATCTGCCGGATGGCCACGGGGGAGGACAACGATGAGTTTTTCATGGACTTCCTGCAAACACTACTGGTGGGGACCCCAGAGGAGCTCTATGAGGGGACCTTGGGCAAGTACAATGTCAACGAAGATGCCAAGGCAGCAATGACTGAACTCAAGTCCTGCAGAGATGGCCTGCAGCCAATGCACAAGGCGGAGCTGGTCAAGCTGCTGGTGCAAGTGCTGGGCAGTCAGGACGGTGCCTAAGTGGACCTCAGACATGGCTCAGCCATAGGACCTGCCACACAAGCAGCCGTGGACACAACGCNCCNACTNACCACCTCCCACATGGAAATGTATCCTCAAACCG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SCGB1C2(653486) , SCGB1C1(147199)
Categorías relacionadas
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)