Documentos clave
EHU131021
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BRMS1L
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TGAAGAGGATAGGCACAGCATTGATATTACCTCAGAGCTGTGGAATGATGAGCTTCAGTCAAGAAAAAAGAGGAAGGATCCTTTCAGTCCTGACAAAAAGAAGCCAGTTGTTGTTTCAGATATCCTTTTCCAAATTTTCTTTTATATGCTACAAGATCTTGATATTCTTGAAGACTGGACAACAATTAGGAAGGCAATGGCTACATTGGGGCCACACAGAGTGAAAACGGAACCACCTGTGAAACTGGAAAAACATCTGCACAGTGCTAGATCTGAAGAGGGAAGACTATATTATGATGGTGAATGGTATATACGTGGACAAACAATATGTATTGATAAAAAAGATGAATGTCCTACAAGTGCTGTAATTACAACAATTAACCATGATGAAGTTTGGTTTAAGAGGCCTGATGG
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Weijie Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 290(22), 13812-13829 (2015-04-16)
Human growth hormone (hGH) plays critical roles in pubertal mammary gland growth, development, and sexual maturation. Accumulated studies have reported that autocrine/paracrine hGH is an orthotopically expressed oncoprotein that promotes normal mammary epithelial cell oncogenic transformation. Autocrine/paracrine hGH has also