EHU122241
MISSION® esiRNA
targeting human OR5E1P
Seleccione un Tamaño
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TCTGCAACCCCCTGATTTACACAGCTATTATGACGCAGCGGGTCTGCAGGGAGTTAGTGATAGGGGTCTATACCTATGGCTTCCGAAACTCTGTGATACAGACAGCTCTGACGTTTCAGCTGTCTTTCTGCAACTCCGACGTCATCCACCACTTCTACTGTGCTGACCCCCCTCTCCTGGCCCTCTCCTGCTCTGACACCCACAACAAAGAAAAGCAGCTCATGATCTTCTCTGCAGTAAATCTCACTGGGTCCCTCCTTACCATCTTCATCTCCTACATTTGCATCCTCTTTTCCATTATAAAAATCCAGTCTTCCGAGGGCAAGTGCAGAGCATTTTCCACCCGTGCCTCCCACCTCACTGTCGTCACCAT
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... OR5E1P(26343)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)