Documentos clave
EHU117791
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RPL39
Seleccione un Tamaño
20 μG
MXP 5,935.00
50 μG
MXP 10,600.00
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
MXP 5,935.00
50 μG
MXP 10,600.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CTCGCCATGTCTTCTCACAAGACTTTCAGGATTAAGCGATTCCTGGCCAAGAAACAAAAGCAAAATCGTCCCATTCCCCAGTGGATTCGGATGAAAACTGGAAATAAAATCAGGTACAACTCCAAAAGGAGACATTGGAGAAGAACCAAGCTGGGTCTATAAGGAATTGCACATGAGATGGCACACATATTTATGCTGTCTGAAGGTCACGATCATGTTACCATATCAAGCTGAAAATGTCACCACTATCTGGAGATTTCGACGTGTTTTCCTCTCTGAATCTGTTATGAACACGTTGGTTGGCTGGATTCAGT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tinghua Huang et al.
Veterinary research, 51(1), 105-105 (2020-08-29)
Neutrophils are the first barriers for resisting the invasion, proliferation, and damage caused by Salmonella Typhimurium. However, the mechanisms that control this resistance are not completely understood. In this study, we established an in vitro Salmonella infection model in porcine