Documentos clave
EHU101411
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ARHGEF15
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GGTGATCTGGACCCAAGAGACCAGTAGTCACCCTGCTTGTTTCTGCAGCAATGACTGGTCCTGTCTTTTGAGTCTGGGAAATACTAGTTTCCATTCCTGGATGCTTCCTGTGCCCTCTCAAGCCAGTTCTTCTCTTCCAGAAGAATTCAGAGTATGTGTCTCAGAAAATCTGTGTGTGTACATGTGCATGTGTAGATATGTGTGTATATGTATCAGGAAAGGCATTCTGCTGACTGTGGTGTGTGTGTGGTGATTGTGCTCC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Francesca Belleudi et al.
Oncotarget, 6(11), 9370-9386 (2015-04-01)
Autophagy plays key roles during host defense against pathogens, but viruses have evolved strategies to block the process or to exploit it for replication and successful infection. The E5 oncoprotein of human papillomavirus type 16 (HPV16 E5) perturbs epithelial homeostasis