EHU088041
MISSION® esiRNA
targeting human EFCAB11
Seleccione un Tamaño
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AGCCAGTCCCTCGGAACACAGGAAGTGGGTGGAAGTATTTAAAGCATGTGATGAAGATCACAAAGGATATCTCAGCAGAGAGGACTTTAAAACTGCTGTTGTAATGCTGTTTGGGTACAAGCCCTCCAAGAAGTGGATTCTGTGATGTCTTCAATAAATCCAAATACTTCTGGTATATTACTCGAGGGGTTTTTAAATATTGTCAGGAAAAAGAAGGAAGCTCAACGATATCGGAACGAAGTAAGACACATCTTCACAGCCTTTGACACCTACTATCGTGGATTTTTAACTTTGGAAGATTTCAAAAAAGCATTTAGGCAGGTGGCTCCCAAATTACCGGAAAGGACTGTTCTTGAGGTATTCAGAGGCCTAAGGATTTTCAGCAAGTGTTTACTCTGCC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... EFCAB11(90141) , C14orf143(90141)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)