Documentos clave
EHU048451
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SMCHD1 (2)
Seleccione un Tamaño
20 μG
MXP 5,935.00
50 μG
MXP 10,600.00
MXP 5,935.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
MXP 5,935.00
50 μG
MXP 10,600.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
MXP 5,935.00
Check Cart for Availability
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GCCAGTGAAGGACAAAATCCTTTGCCATTTGCTCTTGCGGAATTAATTGACAATTCATTGTCTGCTACTTCTCGTAACATTGGGGTTAGAAGAATACAGATCAAATTGCTTTTTGATGAAACACAAGGAAAACCTGCTGTTGCAGTGATAGATAATGGAAGAGGAATGACCTCTAAACAGCTTAACAACTGGGCCGTGTATAGGTTGTCAAAATTCACAAGGCAAGGTGACTTTGAAAGTGATCATTCAGGATATGTTCGTCCAGTACCAGTGCCACGCAGTTTAAATAGTGATATTTCCTATTTTGGTGTTGGGGGCAAGCAAGCTGTCTTCTTTGTTGGACAATCAGCCAGAATGATAAGCAAACCTGCAGATTCCCAAGATGTTCACGAGCTTGTGCTTT
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)