Documentos clave
EHU045751
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ZNF362
Seleccione un Tamaño
20 μG
MXP 5,935.00
50 μG
MXP 10,600.00
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
MXP 5,935.00
50 μG
MXP 10,600.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CCTACAAGTGCCCACATCCTGGCTGCGAGAAGGCTTTCACTCAGCTCTCCAACCTCCAGTCTCACCAGCGCCAGCACAACAAGGACAAGCCCTACAAGTGTCCCAACTGCTACCGGGCCTATTCGGACTCCGCTTCTTTGCAGATCCACCTCTCGGCCCACGCCATCAAGCACGCCAAGGCCTACTGCTGCAGCATGTGTGGGCGGGCCTACACCTCGGAGACCTACCTGATGAAGCACATGTCCAAACACACGGTGGTGGAGCACCTGGTGAGCCATCACTCGCCCCAGAGGACGGAGTCCCCCGGCATCCCGGTGCGAATCTCTCTCATCTGAGCCCACTGGAGGCGCCGCCCCACCCGGCCCACTGGCAGACACAGACCCAGGCAGCACCAGGCCCCAGCTCCCTCCGGGGGCCCTCCAGGAACCACCAAGCTCTCTCACGACCTTCCCAATCTTC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)