EHU016161
MISSION® esiRNA
targeting human SAT2
Seleccione un Tamaño
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 5,935.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GAGCAGATGGCTTTGGAGACAATCCTTTCTATCACTGTTTGGTAGCAGAGATTCTTCCAGCGCCCGGGAAGCTACTGGGGCCCTGCGTGGTGGGCTATGGGATATACTATTTCATCTACAGTACATGGAAGGGACGCACCATTTATCTGGAGGATATCTATGTGATGCCGGAATATCGGGGTCAAGGGATTGGTTCCAAAATAATCAAAAAGGTGGCTGAGGTGGCCTTGGATAAGGGCTGCTCCCAATTCCGCCTGGCCGTCCTGGACTGGAACCAGAGGGCCATGGACTTGTACAAGGCCCTAGGAGCCCAAGATCTGACGGAAGCTGAGGGCTGGCACTTCTTCTGCTTTCAAGGAGAGGCAACGAGAAAGTTGGCAGGAAAGTGACGCCATCCCTAGGAGGATCTCTGTCTTGAGTTTCTCCTTCCCCATCAGCTGAAGCACTCTTCAGAGACTACGTCCACAGACACTGATGCTGAGGCCTCCCTGGAGGAAGGAGGGTTAGG
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SAT2(112483) , SAT2(112483)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)