EHNC011821
MISSION® esiRNA
targeting human AC016542
Seleccione un Tamaño
MXP 5,935.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 5,935.00
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CTGGAAAAGTGTGGTCAGCATTCTGGGCAGCACCAATCTGACATGACCTCATGAGGGAGTAAGATGTATTTGAGAAGCAGCCACTGGTTTGTTACAACTGGAGTATGCGCAAGAATAGCTGGAGATTAGGCTGGACAATAGTAGTTATACCAATGATAATATTTTTCAAGTATATCATGTGCCAAGAATTTTACATAGATTATCTCATTTAATTCTTGTGATACACTATGACCCAGGTACTGTTTTTATCCTCATTTTATAGATAGTGAAACTAAGTTACCCACTGAGTTAAATGATTTGCCCAGAGTCACA
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)