Documentos clave
E9767
Sigma-Aldrich
Estradiol-2,4-3H
ethanol solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H24O2
Peso molecular:
272.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
form
ethanol solution
extent of labeling
30-60 Ci/mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)