E7763
β-Estradiol 3-glycidyl ether
Sinónimos:
3-(2,3-Epoxypropoxy)-1,3,5(10)-estratrien-17β-ol
About This Item
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C21H28O3/c1-21-9-8-17-16-5-3-14(23-11-15-12-24-15)10-13(16)2-4-18(17)19(21)6-7-20(21)22/h3,5,10,15,17-20,22H,2,4,6-9,11-12H2,1H3/t15?,17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Clave InChI
RBGCCCXOAAJQHS-GHBHFERXSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)