Merck
E7273
Sigma-Aldrich
pFLAG-CMV-1 Expression Vector
Sinónimos:
pFLAG-CMV-1 Expression Vector
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
For transient expression with extracellular secretion of N-terminal FLAG fusion proteins. Supplied with a pFLAG-CMV-1-BAP Control Vector.
Expression vector and control vector sequences can be found here.
Información legal
pFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)