E5376
Etiocholan-17β-ol-3-one
Sinónimos:
17β-Hydroxy-5β-androstan-3-one, 17β-Hydroxyetiocholan-3-one, 5β-Androstan-17β-ol-3-one, 5β-Dihydrotestosterone
About This Item
Productos recomendados
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cadena SMILES
CC12CCC3C(CCC4CC(=O)CCC34C)C1CCC2O
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?