Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H40N6O6
Número CAS:
Peso molecular:
568.66
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(N)=O
InChI
1S/C29H40N6O6.C2H4O2/c1-17(2)13-23(26(31)38)35-29(41)24(15-19-7-5-4-6-8-19)34-25(37)16-32-27(39)18(3)33-28(40)22(30)14-20-9-11-21(36)12-10-20;1-2(3)4/h4-12,17-18,22-24,36H,13-16,30H2,1-3H3,(H2,31,38)(H,32,39)(H,33,40)(H,34,37)(H,35,41);1H3,(H,3,4)/t18-,22+,23+,24+;/m1./s1
InChI key
CQOMFFDBVNJVDP-KBUZRCILSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?