E2126
Ethylenediamine dihydrochloride
Sinónimos:
1,2-Diaminoethane dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
Clave InChI
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?