E008906
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
average Mw >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2% phosphate buffer
About This Item
grado
Molecular Biology
Formulario
powder
mol peso
average Mw >500,000 (dextran starting material)
contiene
0.5-2% phosphate buffer
disponibilidad
available only in China
solubilidad
H2O: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)