Merck
D8389
Sigma-Aldrich
1,3-Dielaidin
≥98% (GC)
Sinónimos:
1,3-Di(trans-9-octadecenoyl)glycerol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H72O5
Número de CAS:
Peso molecular:
620.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
assay
≥98% (GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)