Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H24O5
Peso molecular:
512.55
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
El producto D7191 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
99-102% (NMR)
Quality Segment
form
solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=CC2=C(c3ccc(OCc4ccccc4)cc3OC2=C1)c5ccccc5C(=O)OCc6ccccc6
InChI
1S/C34H24O5/c35-25-15-17-29-31(19-25)39-32-20-26(37-21-23-9-3-1-4-10-23)16-18-30(32)33(29)27-13-7-8-14-28(27)34(36)38-22-24-11-5-2-6-12-24/h1-20H,21-22H2
InChI key
YZJGKSLPSGPFEV-UHFFFAOYSA-N
Application
DBF is dealkylated by cytochromes P450 (especially CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, and CYP3A) to form a fluorescein ester. Dibenzylfluorescein was reported to be suitable for in vitro assessment of the initial screening of CYP3A4-
mediated drug interactions. The fluorescent fluorescein product can be quantitated after the addition of base, which hydrolyzes the ester and increases the pH for optimal fluorescein fluorescence detection.
mediated drug interactions. The fluorescent fluorescein product can be quantitated after the addition of base, which hydrolyzes the ester and increases the pH for optimal fluorescein fluorescence detection.
DBF is dealkylated by cytochromes P450 (especially CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, and CYP3A) to form a fluorescein ester. The fluorescent fluorescein product can be quantitated after the addition of base, which hydrolyzes the ester and increases the pH for optimal fluorescein fluorescence detection.
Other Notes
Dibenzylfluorescein is light sensitive and should be protected from direct sunlight or UV sources.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?