Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H26N4O4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
434.49 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)c1ccc(o1)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C24H26N4O4.H2O/c25-24(26)27-15-7-12-18(23(30)31)28-22(29)20-14-13-19(32-20)21(16-8-3-1-4-9-16)17-10-5-2-6-11-17;/h1-6,8-11,13-14,18,21H,7,12,15H2,(H,28,29)(H,30,31)(H4,25,26,27);1H2/t18-;/m0./s1
InChI key
SFOGIFDRPRBBFF-FERBBOLQSA-N
Biochem/physiol Actions
N2-[[5-(Diphenylmethyl)-2-furanyl]carbonyl]-L-Arginine hydrate is a C3a receptor antagonist.
N2-[[5-(Diphenylmethyl)-2-furanyl]carbonyl]-L-Arginine hydrate is a C3a receptor antagonist. The Complement component 3a receptor is a G protein-coupled receptor protein involved in the complement system.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?