Documentos clave
D6638
Sigma-Aldrich
N4,3′-O-Diacetyl-2′-deoxycytidine
~98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
311.29
UNSPSC Code:
12352204
assay
~98%
storage temp.
−20°C
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c